Få mere at vide
1-Tritylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378636
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378636 5 g 5g
11368636 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17694.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15469-97-3 | C22H18N2 | 310.40 g/mol
Det er et syntesemateriale mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et syntesemateriale mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15469-97-3
Molekylær formel C22H18N2
Molekylvægt (g/mol) 310.40
MDL nummer MFCD00229427
InChI nøgle NPZDCTUDQYGYQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trityl-1h-imidazole, 1-triphenylmethyl imidazole, n-tritylimidazole, 1-triphenylmethyl-1h-imidazole, clotrimazole impurity f, triphenylmethyl imidazole, 1-triphenylmethylimidazole, 1-tritylimidazol, pubchem23733, acmc-209dbb
PubChem CID 618231
SMIL C1=CN(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Tritylimidazole
Smeltepunkt 220 °C til 224 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 238171
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn 1-(triphenylmethyl)-1H-imidazol
Formel vægt 310.4
Procent renhed 98%