Få mere at vide
1-Tritylimidazol-4-carboxaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11470838
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470838 25 g 25g
11450838 1 g 1g
11460838 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25272.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 33016-47-6 | C23H18N2O | 338,41 g/mol
1-Tritylimidazol-4-carboxaldehyd bruges til syntese af histamin og girolin
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1
-Tritylimidazol-4-carboxaldehyd bruges i syntesen af histamin og giroline
Notes
Air sensitive. Opbevares under inert gas. Uforeneligt med oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33016-47-6
Molekylær formel C23H18N2O
Molekylvægt (g/mol) 338.41
MDL nummer MFCD02179554
InChI nøgle YQYLLBSWWRWWAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tritylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-imdazole-4-carboxadehyde, 4-formyl-1-tritylimidazole, 4-formyl-1-trityl-1h-imidazole, 1-trityl-4-formylimidazole, 1-triphenylmethyl imidazole-4-carbaldehyde, 1-triphenylmethyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-triphenylmethyl
PubChem CID 618233
SMIL O=CC1=CN(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt ∼192 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Følsomhed Luftfølsom
IUPAC navn 1-(triphenylmethyl)-1H-imidazol-4-carbaldehyd
Formel vægt 338.41
Procent renhed 98%