Få mere at vide
1-Trityl-L-histidin, 98%
Artikelnummer. 15479258
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15479258 5 g 5g
15469258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62779.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 35146-32-8 | C25H23N3O2 | 397,478 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35146-32-8
Molekylær formel C25H23N3O2
Molekylvægt (g/mol) 397.478
MDL nummer MFCD00153444
InChI nøgle BSZQZNOAYQCQFZ-QHCPKHFHSA-N
Synonym h-his trt-oh, 1-triphenylmethyl-l-histidine, l-histidine, 1-triphenylmethyl, s-2-amino-3-1-trityl-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, 2s-2-amino-3-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl propanoic acid, 1-trityl-l-histidine, pubchem18948, n-im-trityl-l-histidine, n im-trityl-l-histidine
PubChem CID 7408287
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=C(N=C4)CC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Trityl-L-histidine
Smeltepunkt 210 °C (dekomponering)
Beilstein 767244
Mængde 5 g
Formel vægt 397.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof