Få mere at vide
1-Trityl-L-histidine, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Trityl-L-histidine |
| Smeltepunkt | 210°C (decomposition) |
| Beilstein | 767244 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 397.47 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |