Få mere at vide
1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4228949 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10312260
Brand: Thermo Scientific Acros 429430010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 33016-47-6
Molekylær formel C23H18N2O
Molekylvægt (g/mol) 338.41
MDL nummer MFCD02179554
InChI nøgle YQYLLBSWWRWWAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tritylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-imdazole-4-carboxadehyde, 4-formyl-1-tritylimidazole, 4-formyl-1-trityl-1h-imidazole, 1-trityl-4-formylimidazole, 1-triphenylmethyl imidazole-4-carbaldehyde, 1-triphenylmethyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-triphenylmethyl
PubChem CID 618233
IUPAC navn 1-tritylimidazole-4-carbaldehyde
SMIL O=CC1=CN(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 186.0°C to 189.0°C
Farve White to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 338.41
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.