Få mere at vide
1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10312260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10312260 1 g Glass bottle 1g
10628550 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10312260 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 33016-47-6
Molekylær formel C23H18N2O
Molekylvægt (g/mol) 338.41
MDL nummer MFCD02179554
InChI nøgle YQYLLBSWWRWWAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tritylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-imdazole-4-carboxadehyde, 4-formyl-1-tritylimidazole, 4-formyl-1-trityl-1h-imidazole, 1-trityl-4-formylimidazole, 1-triphenylmethyl imidazole-4-carbaldehyde, 1-triphenylmethyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-triphenylmethyl
PubChem CID 618233
IUPAC navn 1-tritylimidazole-4-carbaldehyde
SMIL O=CC1=CN(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 186.0°C to 189.0°C
Farve White to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 338.41
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.