Få mere at vide
1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazol (Deschloroclotrimazol), Mikromol™
Beskrivelse
1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazol (Deschloroclotrimazol)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole (Deschloroclotrimazole) |
| CAS | 15469-97-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole (Deschloroclotrimazole) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H18 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole, Clotrimazole Imp. F (EP), Deschloroclotrimazole, Clotrimazole Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18N2/c1-4-10-19(11-5-1)22(24-17-16-23-18-24,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H |
| SMIL | c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4 |
| IUPAC navn | 1-tritylimidazol |
| Vis mere |