Få mere at vide
1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazol (Deschloroclotrimazol), Mikromol™
Artikelnummer. 17902416
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17902416 100 mg
17922486 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17902416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0015.11
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazol (Deschloroclotrimazol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole (Deschloroclotrimazole)
CAS 15469-97-3
Analyt- eller komponentnavne 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole (Deschloroclotrimazole)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H18 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole, Clotrimazole Imp. F (EP), Deschloroclotrimazole, Clotrimazole Impurity F
InChI formel InChI=1S/C22H18N2/c1-4-10-19(11-5-1)22(24-17-16-23-18-24,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
SMIL c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
IUPAC navn 1-tritylimidazol
Molekylvægt (g/mol) 310.39
Mængde 100 mg
Formel vægt 310.147 g/mol