Få mere at vide
1-Trimethylsilylmethanol, 95%
Artikelnummer. 11396856
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396856 1 g 1g
11306866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04251.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 3219-63-4 | C4H12OSi | 104,224 g/mol
1-Trimethylsilylmethanol anvendes som nukleofil til at opløse racematet opnået ved enantioselektiv esterificering af naproxen (2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionsyre) med lipaser. Det blev også brugt som et nukleofilt hydroxymethyleringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Trimethylsilylmethanol bruges som nukleofil til at opløse racematet opnået ved enantioselektiv esterificering af naproxen (2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionsyre) med lipaser. Det blev også brugt som et nukleofilt hydroxymethyleringsmiddel.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3219-63-4
Molekylær formel C4H12OSi
Molekylvægt (g/mol) 104.224
MDL nummer MFCD00004596
InChI nøgle ZQKNBDOVPOZPLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl methanol, 1-trimethylsilylmethanol, hydroxymethyltrimethylsilane, methanol, trimethylsilyl, silane, hydroxymethyl trimethyl, hydroxymethyl trimethylsilane, trimethylhydroxymethylsilane, methanol, 1-trimethylsilyl, trimethylsilyl-methanol, acmc-209hrr
PubChem CID 76692
IUPAC navn trimethylsilylmethanol
SMIL C[Si](C)(C)CO
Tekniske data
Kogepunkt 121 °C til 122 °C
Kemisk navn eller materiale 1-Trimethylsilylmethanol
Mængde 1 g
Flammepunkt 31 °C (87 °F)
Brydningsindeks 1.419
Tæthed 0.827
FN nummer UN1993
Beilstein 1731486
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 104.23
Procent renhed ≥98%