Få mere at vide
1-(Trimethylsilyl)imidazol, 97%
Artikelnummer. 11498710
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498710 100 g 100g
11488710 5 g 5g
11444164 50 g 50g
11454164 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498710 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12512.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 18156-74-6 | C6H12N2Si | 140,26 g/mol
1-(Trimethylsilyl)imidazol virker som et silyleringsmiddel for alkoholer, kulhydrater og 1,3-dicarbonylforbindelser. Det er et derivatiseringsreagens, der bruges til selektiv silylering af hydroxylgrupper og carboxylsyre uden at påvirke aminogruppen. Det anvendes som et mellemprodukt til syntese af imidazolderivater. Det spiller en væsentlig rolle at syntetisere polysubstituerede chirale spirotetrahydropyraner. Det bruges også til kvantificering af pintol efter derivatisering ved gaskromatografi/massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(Trimethylsilyl)imidazol virker som et silyleringsmiddel for alkoholer, kulhydrater og 1,3-dicarbonylforbindelser. Det er et derivatiseringsreagens, der bruges til selektiv silylering af hydroxylgrupper og carboxylsyre uden at påvirke aminogruppen. Det anvendes som et mellemprodukt til syntese af imidazolderivater. Det spiller en væsentlig rolle at syntetisere polysubstituerede chirale spirotetrahydropyraner. Det bruges også til kvantificering af pintol efter derivatisering ved gaskromatografi/massespektrometri.
Opløselighed Blandbar
med de mest almindelige organiske opløsningsmidler. Det nedbrydes i vand.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18156-74-6
Molekylær formel C6H12N2Si
Molekylvægt (g/mol) 140.26
MDL nummer MFCD00005280
InChI nøgle YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
PubChem CID 28925
ChEBI CHEBI:85063
IUPAC navn imidazol-1-yl(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Trimethylsilyl)imidazole
Smeltepunkt -42 °C
Tæthed 0.956
Kogepunkt 212 °C
Flammepunkt 18 °C (64 °F)
Lugt Svag
Brydningsindeks 1.4765
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 606148
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med de fleste almindelige organiske opløsningsmidler. Det nedbrydes i vand.
Formel vægt 140.26
Procent renhed 97%