Få mere at vide
1-Trimethylsilyl-2-pyrrolidinone, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11367775
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367775 10 g 10g
11377775 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367775 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02638.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
1-Trimethylsilyl-2-pyrrolidinone, is used as a fine chemical intermediate.
Solubility
It hydrolyzes with water.
Notes
Moisture Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14468-90-7
Molekylær formel C7H15NOSi
Molekylvægt (g/mol) 157.29
MDL nummer MFCD00051572
InChI nøgle LUBVCBITQHEVCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trimethylsilyl pyrrolidin-2-one, 1-trimethylsilyl-2-pyrrolidinone, n-trimethylsilyl-2-pyrrolidinone, n-trimethylsilyl-2-pyrrolidone, 1-trimethylsilanyl-pyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 1-trimethylsilyl, acmc-20aorp, 1-trimethylsilylpyrrolidone, n-trimethylsilylpyrrolid-2-one
PubChem CID 84461
IUPAC navn 1-trimethylsilylpyrrolidin-2-one
SMIL C[Si](C)(C)N1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Trimethylsilyl-2-pyrrolidinone
Tæthed 0.821
Kogepunkt 90°C (20 mmHg)
Flammepunkt 46°C (115°F)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 114950
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It hydrolyzes with water.
Formel vægt 157.29
Procent renhed 96%