missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole |
| CAS | 43183-36-4 |
| Molekylær formel | C9H13N3Si |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3Si/c1-13(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)10-11-12/h4-7H,1-3H3 |
| SMIL | C[Si](C)(C)n1nnc2ccccc12 |
| IUPAC navn | benzotriazol-1-yl(trimethyl)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.3 |
| Formel vægt | 191.0879 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?