Få mere at vide
1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11916641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11916641 1 g 1g
11926641 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426260010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 43183-36-4
Molekylær formel C9H13N3Si
Molekylvægt (g/mol) 191.31
InChI nøgle VHOLOZYRMQVHBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trimethylsilyl-1h-benzotriazole, 1-trimethylsilylbenzotriazole, 1-trimethylsilyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 1-trimethylsilyl-1,2,3-benzotriazole, 1-tms-1h-benzotriazole, acmc-1bn8x, n-trimethylsilylbenzotriazole, benzotriazol-1-yl trimethyl silane, 1-trimethylsilanyl-1h-benzotriazole
PubChem CID 3558326
IUPAC navn benzotriazol-1-yl(trimethyl)silane
SMIL C[Si](C)(C)N1C2=CC=CC=C2N=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 1.0540g/mL
Kogepunkt 125.0°C to 126.0°C (3.0 mmHg)
Flammepunkt −3°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.054
Formel vægt 191.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.