Få mere at vide
1-(trimethylsilyl)-1-propyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10469920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10469920 1 g Glasflaske 1g
10082920 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10469920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223530010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6224-91-5 | Molekylformel: C6H12Si | Molekylvægt: 112,25 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6224-91-5
Molekylær formel C6H12Si
Molekylvægt (g/mol) 112.25
MDL nummer MFCD00009271
InChI nøgle DCGLONGLPGISNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trimethylsilyl-1-propyne, 1-trimethylsilyl propyne, trimethyl prop-1-yn-1-yl silane, 1-trimethylsilylpropyne, 1-trimethylsilyl prop-1-yne, trimethylsilylpropyne, trimethyl prop-1-ynyl silane, silane, trimethyl-1-propynyl, trimethyl-prop-1-ynyl-silane
PubChem CID 80363
IUPAC navn trimethyl(prop-1-ynyl)silan
SMIL CC#C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Trimethylsilyl)-1-propyne
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.7500g/mL
Kogepunkt 99,0 °C til 100,0 °C
Flammepunkt −3 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C≡CSi(CH3)3
Brydningsindeks 1,4180 til 1,4200
Mængde 1 g
Beilstein 04, IV, 3938
Specifik vægtfylde 0.75
Formel vægt 112.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(Trimethylsilyl)-1-propyne
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.