Få mere at vide
1-Trimethylsilyl-1-pentyne, 98%
Artikelnummer. 15450218
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450218 5 g 5g
15460218 25 g 25g
15470218 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53423.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18270-17-2 | C8H16Si | 140.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18270-17-2
Molekylær formel C8H16Si
Molekylvægt (g/mol) 140.30
MDL nummer MFCD00077890
InChI nøgle CABCDUQQPBAHEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trimethylsilyl-1-pentyne, trimethyl pent-1-yn-1-yl silane, trimethyl pent-1-ynyl silane, 1-pentyn-1-yltrimethylsilane, 1-tms-1-pentyne, acmc-209ejs, 1-trimethylsilylpent-1-yne, 1-trimethylsi;lyl-1-pentyne
PubChem CID 2760860
SMIL CCCC#C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 135°C
Kemisk navn eller materiale 1-Trimethylsilyl-1-pentyne
Mængde 5 g
Lineær formel CH3CH2CH2C≡CSi(CH3)3
FN nummer UN1993
Beilstein 1744218
Flammepunkt 23°C (73°F)
IUPAC navn trimethyl(pent-1-yn-1-yl)silan
Formel vægt 140.3
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.425
Tæthed 0.765