Få mere at vide
1-Trimethylsilyl-1,4-pentadiyne, 98%
Artikelnummer. 15410248
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410248 1 g 1g
15420248 5 g 5g
15430248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53436.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71789-10-1 | C8H12Si | 136.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og ammoniak.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71789-10-1
Molekylær formel C8H12Si
Molekylvægt (g/mol) 136.27
MDL nummer MFCD00066350
InChI nøgle JKYMNPFNLMDSFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trimethylsilyl-1,4-pentadiyne, trimethyl penta-1,4-diynyl silane, trimethyl penta-1,4-diyn-1-yl silane, 1,4-pentadiynyltrimethylsilane, silane,trimethyl-1,4-pentadiyn-1-yl
PubChem CID 144510
IUPAC navn trimethyl(penta-1,4-diynyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C#CCC#C
Tekniske data
Kogepunkt 42°C (25mmHg)
Kemisk navn eller materiale 1-Trimethylsilyl-1,4-pentadiyne
Mængde 1 g
Lineær formel HC≡CCH2C≡CSi(CH3)3
FN nummer UN1993
Flammepunkt 8°C (46°F)
Formel vægt 136.27
Procent renhed 98%
Tæthed 0.789