Få mere at vide
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen, TRC
Artikelnummer. 30455238
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455238 25 g
30453091 10 g
30455000 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455238 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79694525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6651-36-1
Molekylær formel C9 H18 O Si
Molekylvægt (g/mol) 170.324
Synonym 1-[(Trimethylsilyl)oxy]cyclohexene, (1-Cyclohexen-1-yloxy)trimethylsilane, (Cyclohex-1-enyloxy)trimethylsilane, 1-(Trimethylsiloxy)-1-cyclohexene, 1-(Trimethylsilyloxy)-1-cyclohexene, 1-(Trimethylsilyloxy)cyclohexene, 1-Cyclohexenol Trimethylsilyl Ether, 1-Cyclohexenyl Trimethylsilyl Ether, Cyclohexanone Enol Trimethylsilyl Ether, Cyclohexanone Trimethylsilyl Enol Ether, α-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
IUPAC navn cyclohexen-1-yloxy(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H18OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3
Formel vægt 170.113