Få mere at vide
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen, 98%
Artikelnummer. 11443127
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443127 50 g 50g
11433127 10 g 10g
11453127 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16099.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6651-36-1 | C9H18OSi | 170,33 g/mol
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen bruges som mellemprodukt til komplekse forbindelser, herunder naturlige produkter. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen anvendes som mellemprodukt til komplekse forbindelser, herunder naturlige produkter. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar eller svær at
blande.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6651-36-1
Molekylær formel C9H18OSi
Molekylvægt (g/mol) 170.33
MDL nummer MFCD00001541
InChI nøgle SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trimethylsilyloxy cyclohexene, cyclohex-1-en-1-yloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxy cyclohexene, silane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethyl, 1-cyclohexenyloxytrimethylsilane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethylsilane, cyclohexene, 1-trimethylsilyl oxy, cyclohexenyloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxycyclohexene, cyclohexenyloxytrimethylsilane
PubChem CID 81161
IUPAC navn cyclohexen-1-yloxy(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
Tekniske data
Kogepunkt 165 °C
Kemisk navn eller materiale 1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Mængde 50 g
Flammepunkt 42 °C (107 °F)
Brydningsindeks 1.447
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.883
FN nummer UN1993
Beilstein 1859394
Opløselighedsinformation Ikke blandet eller svær at blande.
Formel vægt 170.33
Procent renhed 98%