missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[1-(Trimethylammonium)methyl] Methanethiosulfonate Bromide, TRC

Artikelnummer. 30454908
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454908 1 g
30453723 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454908 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7959201G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 386229-81-8
Molekylær formel C5 H14 N O2 S2 . Br
Molekylvægt (g/mol) 264.2
IUPAC navn trimethyl(methylsulfonylsulfanylmethyl)azanium;bromide
SMIL [Br-].C[N+](C)(C)CSS(=O)(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1-(Trimethylammonium)methyl) Methanethiosulfonate Bromide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H14NO2S2.BrH/c1-6(2,3)5-9-10(4,7)8;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 262.9649
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.