Få mere at vide
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole, 95%
Artikelnummer. 11397936
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397936 5 g 5g
11387936 1 g 1g
11307946 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13152.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87630-35-1 | C13H25NSi | 223.44 g/mol
1-(Triisopropylsilyl)pyrrol kan anvendes som reagens i perfluoralkylerings- og Vilsmeier-formyleringsreaktioner. Det kan anvendes til fremstilling af ethyl-2-(2,4-dinitrophenylhydrazono]-3-[1-(triisopropylsily1)-pyrrol-2-yflpropanoat; heterocyklisk base, 3-nitropyrrol og 3-nitropyrrol, der kræves til syntesen af 1-(2a-deoxy-)β -D-ribofuranosyl)-3-nitropyrrol. Det deltager i forskellige elektrofile substitutionsreaktioner specifikt klβ -position, via reaktion med forskellige elektrofile reagenser (Br+, I+,NO2+ osv.).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(Triisopropylsilyl)pyrrol kan anvendes som reagens i perfluoralkylerings- og Vilsmeier-formyleringsreaktioner. Det kan anvendes til fremstilling af ethyl-2-(2,4-dinitrophenylhydrazono]-3-[1-(triisopropylsily1)-pyrrol-2-yflpropanoat; heterocyklisk base, 3-nitropyrrol og 3-nitropyrrol, der kræves til syntesen af 1-(2)′ -deoxy-β -D-ribofuranosyl)-3-nitropyrrol. Det deltager i forskellige elektrofile substitutionsreaktioner specifikt klβ -position, via reaktion med forskellige elektrofile reagenser (Br+, I+,NO2+ osv.).
Opløselighed Ikke blandbar
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87630-35-1
Molekylær formel C13H25NSi
Molekylvægt (g/mol) 223.44
MDL nummer MFCD00054932
InChI nøgle FBQURXLBJJNDBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-triisopropylsilyl pyrrole, 1-triisopropylsilyl-1h-pyrrole, n-triisopropylsilylpyrrole, 1h-pyrrole, 1-tris 1-methylethyl silyl, tri propan-2-yl-pyrrol-1-ylsilane, 1-tris propan-2-yl silyl-1h-pyrrole, pubchem9194, 1-triisopropylsilylpyrrole, 1-triisoproylsilyl-pyrrole, acmc-1bkd7
PubChem CID 145136
IUPAC navn tri(propan-2-yl)-pyrrol-1-ylsilan
SMIL CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Triisopropylsilyl)pyrrole
Tæthed 0.904
Kogepunkt 78°C (0.4 mmHg)
Flammepunkt 106°C (222°F)
Brydningsindeks 1.492
Mængde 5 g
Beilstein 3540663
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 223.44
Procent renhed 95%