Få mere at vide
1-(Trifluoromethyl)vinylacetat, 97%
Artikelnummer. 11469647
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469647 250 g 250g
11459647 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22133.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 2247-91-8 | C5H5F3O2 | 154,088 g/mol
1-(Trifluormethyl)vinylacetat bruges som kemiske, organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(Trifluormethyl)vinylacetat anvendes som kemiske, organiske mellemprodukter.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2247-91-8
Molekylær formel C5H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 154.088
MDL nummer MFCD00040844
InChI nøgle VOKGSDIHTCTXDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trifluoromethyl vinyl acetate, 1-trifluoromethyl ethenyl acetate, 1-propen-2-ol, 3,3,3-trifluoro-, acetate, 1-propen-2-ol, 3,3,3-trifluoro-, 2-acetate, trifluoroacetone enol acetate, trifluoroacetone enolacetate, alpha-trifluoromethylvinyl acetate, acmc-1cjli, 3,3,3-trifluoropropen-2-yl acetate, alpa-trifluoromethyl vinyl acetate
PubChem CID 75254
IUPAC navn 3,3,3-trifluorprop-1-en-2-ylacetat
SMIL CC(=O)OC(=C)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate
Tæthed 1.2
Kogepunkt 86 °C til 88 °C
Flammepunkt 2 °C (35 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.342
Mængde 250 g
FN nummer UN3272
Beilstein 2078331
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 154.09
Procent renhed 97%