Få mere at vide
1-(Trifluoromethyl)vinylacetat, 97%
Beskrivelse
1-(Trifluormethyl)vinylacetat bruges som kemiske, organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-(Trifluormethyl)vinylacetat anvendes som kemiske, organiske mellemprodukter.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate |
| Tæthed | 1.2 |
| Kogepunkt | 86 °C til 88 °C |
| Flammepunkt | 2 °C (35 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.342 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3272 |
| Beilstein | 2078331 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |