Få mere at vide
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 15437545
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437545 250 mg 250mg
11341989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26055.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 277756-44-2 | C7H9F3O2 | 182,142 g/mol
1-(trifluormethyl)cyclopentancarboxylsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(Trifluormethyl)cyclopentancarboxylsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 277756-44-2
Molekylær formel C7H9F3O2
Molekylvægt (g/mol) 182.142
MDL nummer MFCD08445821
InChI nøgle DGQRYPPBAJNZFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trifluoromethyl cyclopentane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopentanecarboxylic acid, acmc-1cp3t, 1-trifluoromethyl-cyclopentanecarboxylic acid, 1-trifluoromethylcyclopentane carboxylic acid, cyclopentanecarboxylicacid, 1-trifluoromethyl
PubChem CID 15507525
IUPAC navn 1-(trifluormethyl)cyclopentan-1-carboxylsyre
SMIL C1CCC(C1)(C(=O)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Smeltepunkt 36 °C til 38 °C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 182.15
Procent renhed 97%