Få mere at vide
1-(trifluormethyl)cyclopentan-1-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10391850
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10391850 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10391850 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00118DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Trifluoromethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
CAS 277756-44-2
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H9F3O2
Mængde 5 g
Synonym 1-trifluoromethyl cyclopentane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopentanecarboxylic acid, acmc-1cp3t, 1-trifluoromethyl-cyclopentanecarboxylic acid, 1-trifluoromethylcyclopentane carboxylic acid, cyclopentanecarboxylicacid, 1-trifluoromethyl
InChI nøgle DGQRYPPBAJNZFZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCC(C1)(C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC navn 1-(trifluormethyl)cyclopentan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 182.142
PubChem CID 15507525
Formel vægt 182.14
Procent renhed 97%