Få mere at vide
1-(trifluormethyl)cyclohexan-1-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10210060
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10210060 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10210060 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00136DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
CAS 180918-40-5
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H11F3O2
Mængde 1 g
Synonym 1-trifluoromethyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 1-trifluoromethyl, acmc-20ap98, 1-trifluoromethyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid,1-trifluoromethyl
InChI nøgle VFSFTDFBHSFDEE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCC(CC1)(C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC navn 1-(trifluormethyl)cyclohexan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 196.169
PubChem CID 15507524
Formel vægt 196.17
Procent renhed 97%