Få mere at vide
1-(Trifluoromethyl)-1,2-hydrazinedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Trifluoromethyl)-1,2-hydrazinedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| CAS | 1644529-01-0 |
| Molekylær formel | C11H19F3N2O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Di-tert-butyl 1-(Trifluoromethyl)hydrazine-1,2-dicarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19F3N2O4/c1-9(2,3)19-7(17)15-16(11(12,13)14)8(18)20-10(4,5)6/h1-6H3,(H,15,17) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NN(C(=O)OC(C)(C)C)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-N-(trifluoromethyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.27 |
| Formel vægt | 300.1297 |