Få mere at vide
1-(trifluoracetyl)imidazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312675
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312675 50 g 50g
11302675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312675 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00135.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1546-79-8 | C5H3F3N2O | 164.087 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1546-79-8
Molekylær formel C5H3F3N2O
Molekylvægt (g/mol) 164.087
MDL nummer MFCD00014501
InChI nøgle SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trifluoroacetyl imidazole, n-trifluoroacetylimidazole, 1-trifluoroacetyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-trifluoroacetyl, unii-8c6041ow3i, tfai, 2,2,2-trifluoro-1-1h-imidazol-1-yl ethanone, n-trifluoroacetyl imidazole, 2,2,2-trifluoro-1-imidazol-1-yl ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-1h-imidazol-1-yl ethan-1-one
PubChem CID 73767
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-1-imidazol-1-ylethanon
SMIL C1=CN(C=N1)C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Tæthed 1.441
Kogepunkt 45°C to 46°C (14 mmHg)
Flammepunkt 45°C (113°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.424
Mængde 50 g
FN nummer UN1993
Beilstein 608904
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate
Formel vægt 164.09
Procent renhed ≥98%