Få mere at vide
1-Tridecyne, 97%
Artikelnummer. 11337725
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337725 5 g 5g
11327725 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02481.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26186-02-7 | C13H24 | 180,34 g/mol
Det finder sin anvendelse i syntesen af umættede fedtsyrer og i den stereoselektive syntese af d-erythro- og l-threo-sphinganiner via palladium-katalyseret ækvilibrering og Suzuki-kobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse i syntesen af umættede fedtsyrer og i den stereoselektive syntese
af d-erythro- og l-threo-sphinganiner via palladium-katalyseret ækvilibrering og Suzuki-kobling.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26186-02-7
Molekylær formel C13H24
Molekylvægt (g/mol) 180.34
MDL nummer MFCD00015074
InChI nøgle GZEDKDBFUBPZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tridecyne, tridecyne, acmc-1cinm
PubChem CID 117754
IUPAC navn tridec-1-yn
SMIL CCCCCCCCCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Tridecyne
Tæthed 0.78
Kogepunkt 116 °C til 118 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 75 °C (167 °F)
Lineær formel CH3(CH2)10C≡CH
Brydningsindeks 1.438
Mængde 5 g
Beilstein 1744658
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 180.34
Procent renhed 97%