Learn More
1-Tridecene, 97%
Product Code. 11369849
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11369849 25 g 25g
11359849 5 g 5g
11379849 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11369849 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24413.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2437-56-1 | C13H26 | 182.351 g/mol
Det bruges i den farmaceutiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i den farmaceutiske industri.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2437-56-1
Molekylær formel C13H26
Molekylvægt (g/mol) 182.351
MDL nummer MFCD00008976
InChI nøgle VQOXUMQBYILCKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tridecene, n-tridec-1-ene, tridecylene, alpha-tridecene, undecylethylene, tridecene-1, unii-5b0u2s314c, ccris 5719, 1-tridecylene, .alpha.-tridecene
PubChem CID 17095
IUPAC navn tridec-1-en
SMIL CCCCCCCCCCCC=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Tridecene
Smeltepunkt -23°C
Tæthed 0.766
Kogepunkt 232°C to 233°C
Flammepunkt 79°C (174°F)
Lugt Mild
Lineær formel CH3(CH2)10CH=CH2
Brydningsindeks 1.433
Mængde 25 g
Beilstein 1744660
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 182.35
Procent renhed 97%