Få mere at vide
1-Triacontylazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Triacontylazide |
| CAS | 1346603-49-3 |
| Molekylær formel | C30H61N3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Azidotriacontane |
| InChI formel | InChI=1S/C30H61N3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-31/h2-30H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 1-azidotriacontane |
| Molekylvægt (g/mol) | 463.83 |
| Formel vægt | 463.4865 |