missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Triacontylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Triacontylamine Hydrochloride |
| CAS | 1346603-96-0 |
| Molekylær formel | C30H64ClN |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Triacontanamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C30H63N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31;/h2-31H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCN |
| IUPAC navn | triacontan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.29 |
| Formel vægt | 473.4727 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?