Få mere at vide
1-triacontanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10154940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10154940 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 10154940 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218131000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 593-50-0 | C30H62O | 438,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Triacontanol
Navn note 96%
CAS 593-50-0
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C30H62O
Lineær formel CH3(CH2)29OH
MDL nummer MFCD00002963
Mængde 100 mg
Merck Index 15, 9753
Synonym 1-triacontanol, triacontanol, melissyl alcohol, myricyl alcohol, n-triacontanol, triacontyl alcohol, triacontanol-1, miraculan, myricyl alcohol van, 1-hydroxytriacontane
InChI nøgle REZQBEBOWJAQKS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC navn triacontan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 438.82
PubChem CID 68972
ChEBI CHEBI:28409
Formel vægt 438.82
Procent renhed 96%
Fysisk form Flager