Få mere at vide
1-Triacontanol (>90% purity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Triacontanol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C30H62O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31/h31H,2-30H2,1H3 |
| Formel vægt | 438.4801 |