Få mere at vide
1-(trans-Cinnamoyl)imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(trans-Cinnamoyl)imidazole |
| Smeltepunkt | 128 °C til 132 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 608846 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 198.23 |
| Procent renhed | 98% |