Få mere at vide
1-(trans-2-phenylethenyl)-4-(2-phenylethyl)benzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477785
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477785 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15477785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31077.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95166-77-1 | C22H20 | 284.402 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(trans-2-Phenylethenyl)-4-(2-phenylethyl)benzene
CAS 95166-77-1
Smeltepunkt 155°C to 157°C
Molekylær formel C22H20
MDL nummer MFCD12407080
Mængde 1 g
Synonym 1-trans-2-phenylethenyl-4-2-phenylethyl benzene, 1-e-2-phenylethenyl-4-2-phenylethyl benzene, 4-phenethyl-cis-stilbene, 4-phenethyl-trans-stilbene, 4-trans-beta-styryl bibenzyl
InChI nøgle VKIHNQGTZXZCPE-ACCUITESSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=C(C=C2)C=CC3=CC=CC=C3
IUPAC navn 1-[(E)-2-phenylethenyl]-4-(2-phenylethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 284.402
PubChem CID 59832893
Formel vægt 284.4
Procent renhed 97%