Få mere at vide
1-Tosyl-a,a-diphenyl-3-pyrrolidineacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Tosyl-alpha,alpha-diphenyl-3-pyrrolidineacetonitrile |
| CAS | 133034-03-4 |
| Molekylær formel | C25 H24 N2 O2 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Tosyl-α,α-diphenyl-3-pyrrolidineacetonitrile, 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-α,α-diphenyl-3-pyrrolidineacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24N2O2S/c1-20-12-14-24(15-13-20)30(28,29)27-17-16-23(18-27)25(19-26,21-8-4-2-5-9-21)22-10-6-3-7-11-22/h2-15,23H,16-18H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCC(C2)C(C#N)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 2-[1-(4-methylphenyl)sulfonylpyrrolidin-3-yl]-2,2-diphenylacetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.54 |
| Formel vægt | 416.1558 |