Få mere at vide
1-Tosyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Tosyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole |
| CAS | 16851-72-2 |
| Molekylær formel | C11H13NO2S |
| MDL nummer | MFCD01321189 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=S(N1CC=CC1)(C2=CC=C(C)C=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.29 |
| Procent renhed | 98% |