Få mere at vide
1-Tosyl-1H-pyrrole, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Tosyl-1H-pyrrole |
| CAS | 17639-64-4 |
| Molekylær formel | C11H11NO2S |
| MDL nummer | MFCD00145014 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=S(N1C=CC=C1)(C2=CC=C(C)C=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.28 |
| Procent renhed | 98% |