Få mere at vide
1-Thionaphthol, 99%
Artikelnummer. 11481327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11481327 25 g 25g
11461327 1 g 1g
11471327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24876.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 529-36-2 | C10H7S | 159,23 g/mol
1-Thionaphthol bruges til at fremstille di-[1]naphthyldisulfidet. Det bruges også i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Thionaphthol bruges til at fremstille di-[1]naphthyldisulfidet. Det bruges også i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i diethylether og ethanol. Lidt opløseligt i vand og fortyndede alkalier.
Bemærkninger
Opbevares væk fra luft. Opbevares under tør inert gas. Inkompatibel med luft og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 529-36-2
Molekylær formel C10H7S
Molekylvægt (g/mol) 159.23
MDL nummer MFCD00039599
InChI nøgle SEXOVMIIVBKGGM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-naphthalenethiol, 1-thionaphthol, naphthalenethiol, 1-naphthylthiol, unii-9a78cp495h, 1-mercaptonaphthalene, .alpha.-naphthyl mercaptan, naphthalene thiol, 1-napthalenethiol, naphthalen-1-thiol
PubChem CID 68259
IUPAC navn naphthalen-1-thiol
SMIL [S-]C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Thionaphthol
Mængde 25 g
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i diethylether og ethanol. Let opløseligt i vand og fortyndede alkalier.
Formel vægt 160.24
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Thionaphthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.