Få mere at vide
1-thionaphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-Thionaphthol bruges til at fremstille di-[1]naphthyldisulfidet. Det bruges også i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Thionaphthol bruges til at fremstille di-[1]naphthyldisulfidet. Det bruges også i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i diethylether og ethanol. Lidt opløseligt i vand og fortyndede alkalier.
Bemærkninger
Opbevares væk fra luft. Opbevares under tør inert gas. Inkompatibel med luft og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Thionaphthol |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in diethyl ether and ethanol. Slightly soluble in water and dilute alkalis. |
| Formel vægt | 160.24 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Thionaphthol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.