Få mere at vide
1-Thio-beta-D-glucosetetraacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357756
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357756 250 mg 250mg
11347756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11404.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19879-84-6 | C14H20O9S | 364.37 g/mol
1-Thio-beta-D-glucosetetraacetat bruges som en hæmmer af Maillard-reaktionen mellem glucose og glycin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Thio-beta-D-glucosetetraacetat bruges som en hæmmer af Maillard-reaktionen mellem glucose
og glycin.
Opløselighed Opløseligt i vand og chloroform
(50 mg/ml).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19879-84-6
Molekylær formel C14H20O9S
Molekylvægt (g/mol) 364.37
MDL nummer MFCD00063271
InChI nøgle SFOZKJGZNOBSHF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-thio-beta-d-glucose tetraacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-2-acetoxymethyl-6-mercaptotetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 1-thio-b-d-glucose tetraacetate, 1-thio-beta-d-glucose 2,3,4,6-tetraacetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thio-beta-d-glucopyranose, 1-thio-, a-d-glucose tetraacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-sulfanyloxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thio-, a-d-glucopyranose, beta-d-thioglucose tetraacetate, 1-thio-ss-d-glucose tetraacetate
PubChem CID 88293
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-sulfanyloxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1OC(S)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Thio-beta-D-glucose tetraacetate
Smeltepunkt 115°C to 117°C
Mængde 250 mg
Beilstein 1440689
Opløselighedsinformation Soluble in water and chloroform (50mg/ml).
Optisk rotation +5.5° ± 1° (c=2, Chloroform)
Formel vægt 364.37
Procent renhed 99%