Få mere at vide
1-Thio-Beta-D-galactose Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Thio-beta-D-galactose','Sodium Salt |
| CAS | 42891-22-5 |
| Molekylær formel | C6 H11 O5 S . Na |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5S.Na/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;/h2-10,12H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,3+,4+,5-,6+;/m1./s1 |
| SMIL | [Na+].OC[C@H]1O[C@@H]([S-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | sodium;(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxane-2-thiolate |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.2 |
| Formel vægt | 218.0225 |