Få mere at vide
1-Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452494
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10452494 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11356855 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10452494 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63801DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 910037-25-1
Molekylær formel C12H13N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 263.32
MDL nummer MFCD09065023
InChI nøgle VWNHOIKUCNKRDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl
PubChem CID 24229705
IUPAC navn 1-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 263.32
Procent renhed 97%