Få mere at vide
1-Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10574994
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10574994 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10114154 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10574994 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63804CB
Kemiske identifikatorer
CAS 916766-91-1
Molekylær formel C12H13N3OS
Molekylvægt (g/mol) 247.316
MDL nummer MFCD09817540
InChI nøgle YGMBYHWGCCTCNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carbaldehyde, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carboxaldehyde, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carbaldehyde, 4-4-formylpiperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-formyl-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carbaldehyde
PubChem CID 24229706
IUPAC navn 1-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-carbaldehyd
SMIL C1CN(CCC1C=O)C2=NC=NC3=C2SC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 247.32
Procent renhed 97%