Få mere at vide
(1-Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285764
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10285764 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10718465 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285764 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63813CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 937795-94-3
Molekylær formel C12H16N4S
Molekylvægt (g/mol) 248.35
MDL nummer MFCD09787494
InChI nøgle ZKNFKYHZGAWSEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl methylamine, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanamine, 1-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanamine, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-yl-4-piperidyl methylamine, 4-4-aminomethyl piperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine
PubChem CID 24229708
SMIL NCC1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 1-(1-{thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl}piperidin-4-yl)methanamin
Formel vægt 248.35
Procent renhed 97%