Få mere at vide
(1-Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10215724
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10215724 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11366855 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215724 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63809DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 910037-26-2
Molekylær formel C12H15N3OS
Molekylvægt (g/mol) 249.332
MDL nummer MFCD09065024
InChI nøgle UXMVQNYPOJJGNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl methanol, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-yl-4-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 24229707
IUPAC navn (1-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-yl)methanol
SMIL C1CN(CCC1CO)C2=NC=NC3=C2SC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 249.34
Procent renhed 97%