Få mere at vide
1-(Thien-2-ylmethyl)piperidin-4-carboxylsyrehydrochloridhydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10411934
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10411934 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10205474 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10411934 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66751CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 944450-84-4
Molekylær formel C11H18ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 279.779
MDL nummer MFCD09817555
InChI nøgle YUUKLZNSOZECHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thien-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 1-thiophen-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrate hydrochloride, 1-thiophen-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 1-thiophen-2-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid-hydrogen chloride-water 1/1/1
PubChem CID 44118590
IUPAC navn 1-(thiophen-2-ylmethyl)piperidin-4-carboxylsyre;hydrat;hydrochlorid
SMIL C1CN(CCC1C(=O)O)CC2=CC=CS2.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Thien-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid hydrochloridehydrate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 279.79
Procent renhed 97%