Få mere at vide
[1-(Thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10757875
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10757875 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10192794 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10757875 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66709DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 926921-81-5
Molekylær formel C11H17NOS
Molekylvægt (g/mol) 211.323
MDL nummer MFCD09817554
InChI nøgle KAZWOHUGLHRSDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thien-2-ylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-thien-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 1-thiophen-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 1-2-thienylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 1-thiophen-2-yl methyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol, 1-2-thienylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 24229736
IUPAC navn [1-(thiophen-2-ylmethyl)piperidin-4-yl]methanol
SMIL C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1-(Thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 211.33
Procent renhed 97%