missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Tetratriacontanol, TRC

Artikelnummer. 17989734
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17989734 1 g
17928404 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17989734 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3064801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 28484-70-0
Molekylær formel C34 H70 O
Molekylvægt (g/mol) 494.92
Synonym Geddyl Alcohol, Sapiol, Tetratriacontyl Alcohol
IUPAC navn tetratriacontan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Tetratriacontanol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C34H70O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35/h35H,2-34H2,1H3
Formel vægt 494.5427
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.