Få mere at vide
1-Tetratriacontanol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Tetratriacontanol-d4 |
| CAS | 1346602-70-7 |
| Molekylær formel | C34D4H66O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Geddyl Alcohol-d4, Sapiol-d4, Tetratriacontyl Alcohol-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C34H70O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35/h35H,2-34H2,1H3/i31D2,32D2 |
| SMIL | OCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 498.94 |
| Formel vægt | 498.5678 |