Få mere at vide
1-Tetralon, 97%
Artikelnummer. 11460893
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460893 500 g 500g
11450893 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460893 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13303.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 529-34-0 | C10H10O | 146,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 529-34-0
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00001688
InChI nøgle XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-tetralone, 1-tetralone, 3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, tetralone, a-tetralone, 1-oxotetralin, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .alpha.-tetralone
PubChem CID 10724
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMIL O=C1CCCC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Tetralone
Smeltepunkt 6 °C til 8 °C
Tæthed 1.097
Kogepunkt 257 °C
Flammepunkt 129 °C (264 °F)
Brydningsindeks 1.5695
Mængde 500 g
Beilstein 607374
Formel vægt 146.19
Procent renhed 97%